Drukuj
Chlorek cyklobutanokarbonylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cyclobutanecarboxylic acid chloride, Cyclobutanecarboxylic chloride, Cyclobutanecarbonylchloride
110910100 110910010 110910500
ACRO110910100EA 609 PLN
ACRO110910100 ACRO110910010 ACRO110910500
Chlorek cyklobutanokarbonylu 99%
Chlorek cyklobutanokarbonylu
Formuła: C₅H₇ClO
Temp. Wrzenia: 145 °C (760 mmHg)
Temp. Zapłonu: 37 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001319
Numer CAS: 5006-22-4
Numer WE (dawny EINECS): 225-680-8
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4545 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.06 to 1.19
BSC Certification Passes