Drukuj
1,4-Cykloheksanodion, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
125423-10G 125423-50G
SIAL125423-10GEA 306 PLN
SIAL125423-10G SIAL125423-50G
1,4-Cykloheksanodion, Sigma-Aldrich®
1,4-Cykloheksanodion
Formuła: C₆H₈O₂
MW: 112.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 227
Temp. topnienia: 75…76 °C
Gęstość: 1.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001606
Numer CAS: 637-88-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-306-0