Drukuj
1,3-Cykloheksanodion, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Cyclohexane-1,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
C101605-100G C101605-500G C101605-5G
SIALC101605-100GEA 385 PLN
SIALC101605-100G SIALC101605-500G SIALC101605-5G
1,3-Cykloheksanodion, Sigma-Aldrich®
1,3-Cykloheksanodion
Formuła: C₆H₈O₂
MW: 112.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 235
Temp. topnienia: 105
Gęstość: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001585
Numer CAS: 504-02-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-980-0
Klasyfikacja Merck : 13,03200