Drukuj
1,2-Cykloheksanodion, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
C101400-1G C101400-5G
SIALC101400-1GEA 225 PLN
SIALC101400-1G SIALC101400-5G
1,2-Cykloheksanodion, Sigma-Aldrich®
1,2-Cykloheksanodion
Formuła: C₆H₈O₂
MW: 112.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 193
Temp. topnienia: 33…35 °C
Gęstość: 1.1305 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00001648
Numer CAS: 765-87-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-155-3