Drukuj
Cyklopentanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
C112402-1L C112402-2.5L C112402-100ML
SIALC112402-1LEA 570 PLN
SIALC112402-1L SIALC112402-2.5L SIALC112402-100ML
Cyklopentanon, Sigma-Aldrich®
Cyklopentanon
Formuła: C₅H₈O
MW: 84.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 130
Temp. topnienia: –58 °C
Gęstość: 0.941 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 31
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001409
Numer CAS: 120-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-435-9
Jednostka: 2245
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,02771