Drukuj
Cykloheksanon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW390909-1KGEA 345 PLN
SIALW390909-1KG SIALW390909-10KG SIALW390909-25KG SIALW390909-SAMPLE
Cykloheksanon, Sigma-Aldrich®
Cykloheksanon
Formuła: C₆H₁₀(=O)
MW: 98,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 155,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001625
Numer CAS: 108-94-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-631-1
Jednostka: 1915
ADR: 3,III
REACH: 01-2119453616-35
Klasyfikacja Merck : 13,02755
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/57/771257.jpg