Drukuj
2-Chlorocyclopentanone, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
C32801-25G C32801-5G
SIALC32801-25GEA 1580 PLN
SIALC32801-25G SIALC32801-5G
2-Chlorocyclopentanone, Sigma-Aldrich®
2-Chlorocyclopentanone
Formuła: C₅H₇ClO
MW: 118.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 72
Gęstość: 1.2061 g/cm³ (0 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001410
Numer CAS: 694-28-0
Numer WE (dawny EINECS): 211-769-9
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III