Drukuj
bromocykloheksan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
135194-100G 135194-1KG 135194-500G 135194-5G
SIAL135194-100GEA 146 PLN
SIAL135194-100G SIAL135194-1KG SIAL135194-500G SIAL135194-5G
bromocykloheksan, Sigma-Aldrich®
bromocykloheksan
Formuła: C₆H₁₁Br
Temp. Wrzenia: 166 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003819
Numer CAS: 108-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-622-2
Klasyfikacja Merck : 13,02759