Drukuj
1,2,3,4-Tetrametyolcyklopentadien mixture of isomers 85%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
348070050 348070250
ACRO348070050EA 755 PLN
ACRO348070050 ACRO348070250
1,2,3,4-Tetrametyolcyklopentadien mixture of isomers 85%
1,2,3,4-Tetrametyolcyklopentadien
Formuła: C₉H₁₄
Temp. Wrzenia: 142 °C
Gęstość: 0,808 g/cm³
Temp. Zapłonu: 42 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00145385
Numer CAS: 4249-10-9
Jednostka: 3295
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 % (mixture of isomers)