Drukuj
Tetrametylo-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
D223204-1G D223204-5G
SIALD223204-1GEA 194 PLN
SIALD223204-1G SIALD223204-5G
Tetrametylo-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Tetrametylo-p-benzochinon
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 282 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 111…113 °C
Numer MDL: MFCD00001604
Numer CAS: 527-17-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-409-8
Klasyfikacja Merck : 13,03503