Drukuj
γ-Terpinen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
86478-100ML 86478-500ML
SIAL86478-100MLEA 297 PLN
SIAL86478-100ML SIAL86478-500ML
γ-Terpinen, Sigma-Aldrich®
γ-Terpinen
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 182 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001537
Numer CAS: 99-85-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-794-6
Jednostka: 2319
ADR: 3,III