Drukuj
α-Terpinen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: p-Mentha-1,3-diene, 1-Isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-diene
86473-1ML 86473-5ML
SIAL86473-1MLEA 461 PLN
SIAL86473-1ML SIAL86473-5ML
α-Terpinen, Sigma-Aldrich®
α-Terpinen
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 173 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –48 °C
Gęstość: 0,834 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00001534
Numer CAS: 99-86-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-795-1
Jednostka: 2319
ADR: 3,III