Drukuj
α-Terpinen 90% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Mentha-1,3-diene, 1-Isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-diene
207491000 207495000
ACRO207491000EA 240 PLN
ACRO207491000 ACRO207495000
α-Terpinen 90% tech.
α-Terpinen
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 173 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –48 °C
Gęstość: 0,837 g/cm³
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00001534
Numer CAS: 99-86-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-795-1
Jednostka: 2319
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.832 to 0.842 g/ml
GC ≥88 %