1,3-Cyklooktadien ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cycloocta-1,3-diene
L10516.14
L10516.06
L10516.14EA
775
PLN
L10516.14
L10516.06
1,3-Cyklooktadien ≥97%
1,3-Cyklooktadien
Purity: 97%
CAS No.: 1700-10-3
Molecular Formula: C8H12
Formula Weight: 108.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4930
Odour: Characteristic
Melting Point: -53°
Boiling Point: 142-144°
Beilstein Reference: 1901033
UN No.: 2520
MDL No.: MFCD00001751
Formuła:
C₈H₁₂ MW: 108.18 g/mol Temp. Wrzenia: 142…144 °C Temp. topnienia: –53 °C Gęstość: 0.869 Temp. Zapłonu: 24 °C (75 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00001751 Numer CAS: 1700-10-3 Numer WE (dawny EINECS): 216-929-1 Jednostka: 2520 ADR: 3 III |