Drukuj
1,4-Cykloheksadien, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
125415-100ML 125415-25ML 125415-5ML
SIAL125415-100MLEA 2030 PLN
SIAL125415-100ML SIAL125415-25ML SIAL125415-5ML
1,4-Cykloheksadien, Sigma-Aldrich®
1,4-Cykloheksadien
Formuła: C₆H₈
Temp. Wrzenia: 82 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,847 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –10 °C
Numer MDL: MFCD00001535
Numer CAS: 628-41-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-043-1
Jednostka: 3295
ADR: 3,II