Drukuj
1,4-Cykloheksadien 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
154820050 154820250 154821000
ACRO154820050EA 250 PLN
ACRO154820050 ACRO154820250 ACRO154821000
1,4-Cykloheksadien 97% stabilised
1,4-Cykloheksadien
Formuła: C₆H₈
Temp. Wrzenia: 81…82 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,84 g/cm³
Temp. Zapłonu: –6 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001535
Numer CAS: 628-41-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-043-1
Jednostka: 3295
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4735 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % BHT