Drukuj
p-Benzochinon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
B10358-100G B10358-500G B10358-5G B10358-1KG
SIALB10358-100GEA 235 PLN
SIALB10358-100G SIALB10358-500G SIALB10358-5G SIALB10358-1KG
p-Benzochinon, Sigma-Aldrich®
p-Benzochinon
Formuła: C₆H₄O₂
Temp. Wrzenia: ∼174 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 112…114 °C
Gęstość: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001591
Numer CAS: 106-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-405-2
Jednostka: 2587
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,08259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=759b78f70866f47baad25776f322417b64521955&vid=331add73efa00881381cbace038e21cbca76318f&prid=web&clid=SAPDAM