Drukuj
p-Benzochinon, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
12309-100G 12309-25G
12309-100GEA 2810 PLN
12309-100G 12309-25G
p-Benzochinon, Supelco®
p-Benzochinon
Formuła: C₆H₄O₂
Temp. Wrzenia: ∼174 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 112…114 °C
Gęstość: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001591
Numer CAS: 106-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-405-2
Jednostka: 2587
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,08259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c5ff55bf47f3fbb18431bc9082a0a80a544544d&vid=4fb17acee77decda477147951df6c144f29f6ec4&prid=web&clid=SAPDAM