Drukuj
p-Benzochinon do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02410.0100 8.02410.1000 8.02410.9050 8.02410.9025
8.02410.0100EA 172 PLN
8.02410.0100 8.02410.1000 8.02410.9050 8.02410.9025
p-Benzochinon do syntezy, Sigma-Aldrich®
p-Benzochinon
Formuła: C₆H₄O₂
Temp. Wrzenia: ∼174 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 112…114 °C
Gęstość: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001591
Numer CAS: 106-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-405-2
Jednostka: 2587
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,08259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=759b78f70866f47baad25776f322417b64521955&vid=331add73efa00881381cbace038e21cbca76318f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 10 g/l (25 °C)
Melting Point 110 - 113 °C
Molar Mass 108.09 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 180 °C (sublimed)
Vapor Pressure 0.12 hPa (20 °C)
Density 1.32 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 560 °C