p-Benzochinon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 106-51-4
Molecular Formula: C6H4O2
Formula Weight: 108.10
Flash Point: 77°(171°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.318
Odour: Pungent
Melting Point: 112-115°
Boiling Point: ca 180° subl.
Beilstein Reference: 773967
Merck Reference: 14,8074
UN No.: 2587
MDL No.: MFCD00001591
Formuła:
C₆H₄O₂ Temp. Wrzenia: ∼180 °C (subl.) Temp. topnienia: 112…115 °C Gęstość: 1,318 Temp. Zapłonu: 77 °C (171 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001591 Numer CAS: 106-51-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-405-2 Jednostka: 2587 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,8074 |