2,3-Dichloro-5,6-dicyjano-p-benzochinon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
DDQ, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
A11879.09
A11879.18
A11879.30
A11879.09EA
318
PLN
A11879.09
A11879.18
A11879.30
2,3-Dichloro-5,6-dicyjano-p-benzochinon 98%
2,3-Dichloro-5,6-dicyjano-p-benzochinon
Purity: 98%
CAS No.: 84-58-2
Molecular Formula: C8Cl2N2O2
Formula Weight: 227.01
Melting Point: 214-218°
Beilstein Reference: 747939
Merck Reference: 14,3063
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001593
Formuła:
C₈Cl₂N₂O₂ Temp. Wrzenia: 396 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 214…218 °C Gęstość: 1,713 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001593 Numer CAS: 84-58-2 Numer WE (dawny EINECS): 201-542-2 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,3063 |