Drukuj
2,3-Dichloro-5,6-dicyjano-p-benzochinon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: DDQ, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
113300100 113301000 113305000
ACRO113300100EA 238 PLN
ACRO113300100 ACRO113301000 ACRO113305000
2,3-Dichloro-5,6-dicyjano-p-benzochinon 98%
2,3-Dichloro-5,6-dicyjano-p-benzochinon
Formuła: C₈Cl₂N₂O₂
Temp. Wrzenia: 396 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 210…217 °C
Gęstość: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001593
Numer CAS: 84-58-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-542-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,03088
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 217 °C
Titration Iodometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 80 °C, 2 h, 40 mmHg) (vacuum)
Sulfated ash ≤0.2 % (600 °C)
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1800 (at lambda max.)