Drukuj
cyjanokobalamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
V6629-100MG V6629-1G V6629-250MG V6629-5G
SIALV6629-100MGEA 407 PLN
SIALV6629-100MG SIALV6629-1G SIALV6629-250MG SIALV6629-5G
cyjanokobalamina, Sigma-Aldrich®
cyjanokobalamina
Formuła: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Temp. topnienia: 320 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00151092
Numer CAS: 68-19-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-680-0
Klasyfikacja Merck : 12,10152