Drukuj
cyjanokobalamina, Millipore®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.24592.0100 1.24592.1000
1.24592.0100EA 194 PLN
1.24592.0100 1.24592.1000
cyjanokobalamina, Millipore®
cyjanokobalamina
Formuła: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Temp. topnienia: 320 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00151092
Numer CAS: 68-19-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-680-0
Klasyfikacja Merck : 12,10152