5-Methylquinoxaline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19300.03
A19300.06
A19300.03EA
183
PLN
A19300.03
A19300.06
5-Methylquinoxaline ≥98%
5-Methylquinoxaline
Purity: 98%
CAS No.: 13708-12-8
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Flash Point:
Formuła:
C₉H₈N₂ Temp. Wrzenia: 119…121 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 20…21 °C Gęstość: 1,12 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012335 Numer CAS: 13708-12-8 Numer WE (dawny EINECS): 237-246-5 |