2,3-Dichloroquinoxaline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11734.06
A11734.14
A11734.06EA
382
PLN
A11734.06
A11734.14
2,3-Dichloroquinoxaline ≥98%
2,3-Dichloroquinoxaline
Purity: 98%
CAS No.: 2213-63-0
Molecular Formula: C8H4Cl2N2
Formula Weight: 199.04
Odour: Odourless
Melting Point: 151-155°
Beilstein Reference: 126076
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006720
Formuła:
C₈H₄Cl₂N₂ Temp. Wrzenia: 301 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 151…155 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006720 Numer CAS: 2213-63-0 Numer WE (dawny EINECS): 218-667-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |