Drukuj
2,3-Dichloroquinoxaline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
330830100 330830250
ACRO330830100EA 387 PLN
ACRO330830100 ACRO330830250
2,3-Dichloroquinoxaline 97%
2,3-Dichloroquinoxaline
Formuła: C₈H₄Cl₂N₂
Temp. Wrzenia: 301 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 150…155 °C
Numer MDL: MFCD00006720
Numer CAS: 2213-63-0
Numer WE (dawny EINECS): 218-667-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light brown Needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
GC ≥96.0 %