Drukuj
2-Phenylquinoline, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
299650-1G 299650-5G
SIAL299650-1GEA 343 PLN
SIAL299650-1G SIAL299650-5G
2-Phenylquinoline, Sigma-Aldrich®
2-Phenylquinoline
Formuła: C₁₅H₁₁N
Temp. Wrzenia: 363 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 80 °C
Numer MDL: MFCD00011568
Numer CAS: 612-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-326-7