Drukuj
4-Methylquinoline, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Lepidine
M-Clarity™ quality level = MQ100
158283-100G 158283-25G
SIAL158283-100GEA 798 PLN
SIAL158283-100G SIAL158283-25G
4-Methylquinoline, Sigma-Aldrich®
4-Methylquinoline
Formuła: C₁₀H₉N
Temp. Wrzenia: 261 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9 °C
Gęstość: 1,0995 g/cm³ (0 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006784
Numer CAS: 491-35-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-734-2
Klasyfikacja Merck : 13,05460