Drukuj
chinaldyna, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Q2125-1L Q2125-500ML
Q2125-1LEA 1360 PLN
Q2125-1L Q2125-500ML
chinaldyna, Supelco®
chinaldyna
Formuła: C₁₀H₉N
Temp. Wrzenia: 247,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,0585 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006756
Numer CAS: 91-63-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-085-1
Klasyfikacja Merck : 12,08228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f01951a0d78126aa975b3b4ddbfe855e1b98b4&vid=e12ca74bed6d1502fb4548e559c6f37b7d943bc1&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b0928a4788fe3473d024101585d5d65ea8b75b9&vid=07f6e29c147a614a8b05480035aa22b1943a44a9&prid=web&clid=SAPDAM