2-Chlorolepidyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Chloro-4-methylquinoline
H26504.06
H26504.14
H26504.06EA
461
PLN
H26504.06
H26504.14
2-Chlorolepidyna ≥99%
2-Chlorolepidyna
Purity: 99%
CAS No.: 634-47-9
Molecular Formula: C10H8ClN
Formula Weight: 177.63
Melting Point: 54-56°
Boiling Point: 296°
MDL No.: MFCD00006742
Formuła:
C₁₀H₈ClN Temp. Wrzenia: 296 °C Temp. topnienia: 54…56 °C Gęstość: 1,23 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006742 Numer CAS: 634-47-9 Numer WE (dawny EINECS): 211-209-3 |