Drukuj
chinolina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
241571-100G 241571-500G 241571-5G
SIAL241571-100GEA 331 PLN
SIAL241571-100G SIAL241571-500G SIAL241571-5G
chinolina, Sigma-Aldrich®
chinolina
Formuła: C₉H₇N
Temp. Wrzenia: 238 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1,095 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006736
Numer CAS: 91-22-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-051-6
Jednostka: 2656
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,08160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e452fdc6c4f70d31bc2cfb5dade041787f8be427&vid=ec752804bedb2e9f8adfbea9ad287c2452f87a17&prid=web&clid=SAPDAM