Drukuj
4-Chinolinol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Quinolin-4-ol, 4-Hydroxyquinoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
H58005-10G H58005-1G H58005-5G
SIALH58005-10GEA 0 PLN
SIALH58005-10G SIALH58005-1G SIALH58005-5G
4-Chinolinol, Sigma-Aldrich®
4-Chinolinol
Formuła: C₉H₇NO
Temp. topnienia: 202…206 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006777
Numer CAS: 611-36-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-268-2