Drukuj
8-Aminochinolina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
260789-25G 260789-5G
SIAL260789-25GEA 913 PLN
SIAL260789-25G SIAL260789-5G
8-Aminochinolina, Sigma-Aldrich®
8-Aminochinolina
Formuła: C₉H₈N₂
Temp. Wrzenia: 290 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 64 °C
Gęstość: 1,337 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006809
Numer CAS: 578-66-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-427-9