Drukuj
Kwas 4-hydroksy-2-chinolinokarboksylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
K3375-1G K3375-250MG K3375-5G
SIALK3375-1GEA 360 PLN
SIALK3375-1G SIALK3375-250MG SIALK3375-5G
Kwas 4-hydroksy-2-chinolinokarboksylowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 4-hydroksy-2-chinolinokarboksylowy
Formuła: C₁₀H₇NO₃
Temp. topnienia: 275 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149476
Numer CAS: 492-27-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-751-5
Klasyfikacja Merck : 13,05342