Drukuj
4-Chloroquinoline, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
C70509-1G C70509-5G
SIALC70509-1GEA 304 PLN
SIALC70509-1G SIALC70509-5G
4-Chloroquinoline, Sigma-Aldrich®
4-Chloroquinoline
Formuła: C₉H₆ClN
Temp. Wrzenia: 260…261 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 28 °C
Gęstość: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006773
Numer CAS: 611-35-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-267-7