Drukuj
2-Chloroquinoline, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
C70401-25G C70401-5G
SIALC70401-25GEA 808 PLN
SIALC70401-25G SIALC70401-5G
2-Chloroquinoline, Sigma-Aldrich®
2-Chloroquinoline
Formuła: C₉H₆ClN
Temp. Wrzenia: 266…267 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 38 °C
Gęstość: 1,2464 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006741
Numer CAS: 612-62-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-317-8