2-Bromochinolina 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27302.03
H27302.06
H27302.14
H27302.03EA
613
PLN
H27302.03
H27302.06
H27302.14
2-Bromochinolina 96%
2-Bromochinolina
Purity: 96%
CAS No.: 2005-43-8
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
MDL No.: MFCD00234480
Formuła:
C₉H₆BrN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00234480 Numer CAS: 2005-43-8 |