Drukuj
1,5-difenylokarbazyd ≥97.0% analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Diphenylcarbazide, sym-Diphenylcarbazide, 1,5-Diphenylcarbohydrazide, 1,5-Diphenylcarbonohydrazide, N'',N'''-Diphenylcarbonohydrazide, sym. Diphenylcarbazide
23550.120EA 173 PLN
23550.120 23550.153
1,5-difenylokarbazyd ≥97.0% analytical reagent
1,5-difenylokarbazyd
Formuła: C₁₃H₁₄N₄O
MW: 242.28 g/mol
Temp. Wrzenia: 454
Temp. topnienia: 170…172 °C
Gęstość: 1.31 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003013
Numer CAS: 140-22-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-403-7
Klasyfikacja Merck : 13,03353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cf8836a36f1077443ec2e3cfa151621925bd46&vid=a1b2bd876c3fbd9d6ded95c8430e4ec16bf5172b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 97.0 %
Suited for Cr6+ reagent Passes test
Melting point 171 - 173 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Insolubility in methanol Max. 100 ppm