1,5-difenylokarbazyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14060.14
A14060.22
A14060.36
A14060.14EA
538
PLN
A14060.14
A14060.22
A14060.36
1,5-difenylokarbazyd ≥97%
1,5-difenylokarbazyd
Purity: 97+%
CAS No.: 140-22-7
Molecular Formula: C13H14N4O
Formula Weight: 242.28
Melting Point: 170-176°
Beilstein Reference: 752039
Merck Reference: 14,3321
MDL No.: MFCD00003013
Formuła:
C₁₃H₁₄N₄O Temp. Wrzenia: 454 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 170…176 °C Gęstość: 1,31 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003013 Numer CAS: 140-22-7 Numer WE (dawny EINECS): 205-403-7 Klasyfikacja Merck : 14,3321 |