Drukuj
(1S)-(-)-α-Pinen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W290203-1KG-K W290203-20KG-K W290203-8KG-K
SIALW290203-1KG-KEA 334 PLN
SIALW290203-1KG-K SIALW290203-20KG-K SIALW290203-8KG-K
(1S)-(-)-α-Pinen, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-α-Pinen
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –62 °C
Gęstość: 0,8592 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064145
Numer CAS: 7785-26-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-077-3
Jednostka: 2368
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,07599