Drukuj
(1S)-(-)-α-Pinen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P45702-100ML P45702-500ML
SIALP45702-100MLEA 148 PLN
SIALP45702-100ML SIALP45702-500ML
(1S)-(-)-α-Pinen, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-α-Pinen
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –62 °C
Gęstość: 0,8592 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 32 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064145
Numer CAS: 7785-26-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-077-3
Jednostka: 2368
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,07599