Drukuj
(1R)-(+)-α-Pinen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
268070-25G 268070-5G
SIAL268070-25GEA 684 PLN
SIAL268070-25G SIAL268070-5G
(1R)-(+)-α-Pinen, Sigma-Aldrich®
(1R)-(+)-α-Pinen
Formuła: C₁₀H₁₆
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –62 °C
Gęstość: 0,857 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001346
Numer CAS: 7785-70-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-087-8
Jednostka: 2368
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,07599