Drukuj
5-Metylobenzotriazol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 5-Methyl-1H-benzotriazole
MQ200
196304-10G 196304-50G
SIAL196304-10GEA 224 PLN
SIAL196304-10G SIAL196304-50G
5-Metylobenzotriazol, Sigma-Aldrich®
5-Metylobenzotriazol
Formuła: C₇H₇N₃
MW: 133.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 361
Temp. topnienia: 85
Numer MDL: MFCD00005702
Numer CAS: 136-85-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-265-8