Drukuj
1,2,3-Benzotriazol ≥99.0% for amperometric det. of Cu, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
12798-100G 12798-20KG
12798-100GEA 470 PLN
12798-100G HONC12798-20KG
1,2,3-Benzotriazol ≥99.0% for amperometric det. of Cu, Fluka™
1,2,3-Benzotriazol
Formuła: C₆H₅N₃
Temp. Wrzenia: 350 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 95-99 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 170 °C (closed cup)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005699
Numer CAS: 95-14-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-394-1
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ba54cc42ef5ad9dbae6d7f118a3af1ae642287&vid=ce57b3f0d2583e32220d1e191d0202ad452e6475&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay (HPLC) Min. 99.0 %
Melting point 95 - 99 °C
Residue on ignition Max. 0.1 %