Drukuj
7-Amino-4-metylokumaryna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
M-Clarity™ quality level = MQ200
A9891-1G A9891-250MG A9891-500MG
SIALA9891-1GEA 1970 PLN
SIALA9891-1G SIALA9891-250MG SIALA9891-500MG
7-Amino-4-metylokumaryna, Sigma-Aldrich®
7-Amino-4-metylokumaryna
Formuła: C₁₀H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 352 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 226 °C
Gęstość: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006868
Numer CAS: 26093-31-2
Numer WE (dawny EINECS): 247-454-8