Drukuj
7-Amino-4-metylokumaryna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
257370-100MG 257370-500MG
SIAL257370-100MGEA 360 PLN
SIAL257370-100MG SIAL257370-500MG
7-Amino-4-metylokumaryna, Sigma-Aldrich®
7-Amino-4-metylokumaryna
Formuła: C₁₀H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 352 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 226 °C
Gęstość: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006868
Numer CAS: 26093-31-2
Numer WE (dawny EINECS): 247-454-8