Drukuj
7-Amino-4-metylokumaryna
Dostawca: Molekula
Synonim: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
22061681-1G 22061681-5G
MOLE22061681-1GEA 301 PLN
MOLE22061681-1G MOLE22061681-5G
7-Amino-4-metylokumaryna
7-Amino-4-metylokumaryna
Formuła: C₁₀H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 352 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 226 °C
Gęstość: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006868
Numer CAS: 26093-31-2
Numer WE (dawny EINECS): 247-454-8