7-Amino-4-metylokumaryna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
A15017.03
A15017.06
A15017.MD
A15017.03EA
916
PLN
A15017.03
A15017.06
A15017.MD
7-Amino-4-metylokumaryna 98%
7-Amino-4-metylokumaryna
Purity: 98%
CAS No.: 26093-31-2
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 225-228°
Beilstein Reference: 142231
Formuła:
C₁₀H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 352 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 225…228 °C Gęstość: 1,377 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006868 Numer CAS: 26093-31-2 Numer WE (dawny EINECS): 247-454-8 |