Drukuj
7-Amino-4-metylokumaryna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
218060010 218060050 218062500
ACRO218060010EA 814 PLN
ACRO218060010 ACRO218060050 ACRO218062500
7-Amino-4-metylokumaryna 98%
7-Amino-4-metylokumaryna
Formuła: C₁₀H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 352 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 223…226 °C
Gęstość: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006868
Numer CAS: 26093-31-2
Numer WE (dawny EINECS): 247-454-8
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %